5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)benzofuran-2(3H)-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5640-5G
D5640-25G
TCIAD5640-5GEA
22
EUR
TCIAD5640-5G
TCIAD5640-25G
5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)benzofuran-2(3H)-one ≥98.0% (por GC)
5,7-Di-tert-butyl-3-(3,4-dimethylphenyl)benzofuran-2(3H)-one
Formula:
C₂₄H₃₀O₂ MW: 350,50 g/mol |
Número MDL:
MFCD30729989 Núm. CAS: 164391-52-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 131.0 to 135.0 deg-C |