Dimethyl 2-(4-Methoxybenzylidene)malonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5642-25G D5642-5G
TCIAD5642-25GEA 101 EUR
TCIAD5642-25G TCIAD5642-5G
Dimethyl 2-(4-Methoxybenzylidene)malonate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl 2-(4-Methoxybenzylidene)malonate
Formula: C₁₃H₁₄O₅
Pto. Ebullición: 130°C
Número MDL: MFCD09753105
Núm. CAS: 7443-25-6
EINECS: 231-185-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C