Dimethylphenylvinylsilane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dimethyl(phenyl)(vinyl)silane, Vinylphenyldimethylsilane
D5645-1G D5645-5G
TCIAD5645-1GEA 16 EUR
TCIAD5645-1G TCIAD5645-5G
Dimethylphenylvinylsilane ≥98.0% (por GC)
Dimethylphenylvinylsilane
Formula: C₁₀H₁₄Si
MW: 162,31 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de inflamación: 59°C
Número MDL: MFCD00053857
Núm. CAS: 1125-26-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %