trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5651-1G
D5651-5G
TCIAD5651-1GEA
52
EUR
TCIAD5651-1G
TCIAD5651-5G
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-3,4-Difluoro-4'-(4'-pentylbicyclohexyl-4-yl)biphenyl
Formula:
C₂₉H₃₈F₂ |
Número MDL:
MFCD11053474 Núm. CAS: 136609-96-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Mesomorphic range | 95.0 to 263.0 deg-C |