4'-Demethylepipodophyllotoxin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
D5653-1G D5653-5G
TCIAD5653-1GEA 40 EUR
TCIAD5653-1G TCIAD5653-5G
4'-Demethylepipodophyllotoxin ≥98.0% (by HPLC)
4'-Demethylepipodophyllotoxin
Formula: C₂₁H₂₀O₈
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00189421
Núm. CAS: 6559-91-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -68.0 to -60.0 deg (C=0.65, MeOH)