1-(2,5-Xilil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5659-25G D5659-5G
TCIAD5659-25GEA 93 EUR
TCIAD5659-25G TCIAD5659-5G
1-(2,5-Xilil)piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-(2,5-Xilil)piperazina
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Número MDL: MFCD00038378
Núm. CAS: 1013-25-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C