trans-2-Dodecenoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5660-250MG
D5660-1G
TCIAD5660-250MGEA
148
EUR
TCIAD5660-250MG
TCIAD5660-1G
trans-2-Dodecenoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
trans-2-Dodecenoic acid
Formula:
C₁₂H₂₂O₂ Pto. Ebullición: 146°C Pto. de fusión: 23°C |
Número MDL:
MFCD00045906 Núm. CAS: 32466-54-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...