3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Dimethyl-1H-pyrazole phosphate
D5668-25G D5668-5G
TCIAD5668-25GEA 132 EUR
TCIAD5668-25G TCIAD5668-5G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole Phosphate
Formula: C₅H₁₁N₂O₄P
MW: 194,13 g/mol
Número MDL: MFCD09842544
Núm. CAS: 202842-98-6
EINECS: 424-640-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C