3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
D5669-1G D5669-5G
TCIAD5669-1GEA 58 EUR
TCIAD5669-1G TCIAD5669-5G
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one ≥98.0% (by total nitrogen basis)
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Formula: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Número MDL: MFCD01862194
Núm. CAS: 30389-33-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 239.0 to 243.0 deg-C