3,5-Dibromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5670-1G
D5670-200MG
TCIAD5670-1GEA
285
EUR
TCIAD5670-1G
TCIAD5670-200MG
3,5-Dibromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (por GC)
3,5-Dibromo-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formula:
C₂₄H₁₆Br₂ |
Número MDL:
MFCD32263474 Núm. CAS: 942132-66-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 145.0 to 149.0 deg-C |