1,4-Diaminobutane dihydroiodide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5686-1G
D5686-5G
TCIAD5686-1GEA
23
EUR
TCIAD5686-1G
TCIAD5686-5G
1,4-Diaminobutane dihydroiodide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1,4-Diaminobutane dihydroiodide
Formula:
C₄H₁₂N₂·₂HI |
Núm. CAS:
916849-52-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |