Ditrimethylolpropane tetraacrylate ≥75.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: [Oxybis(methylene)]bis(2-ethylpropane-3,2,1-triyl) tetraacrylate, Di(Trimethylolpropane)tetraacrylate, Acrylic acid [Oxybis(methylene)]bis(2-ethylpropane-3,2,1-triyl) tetraester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D5687-100G D5687-500G
TCIAD5687-100GEA 47 EUR
TCIAD5687-100G TCIAD5687-500G
Ditrimethylolpropane tetraacrylate ≥75.0% (por GC) estabilizado
Ditrimethylolpropane tetraacrylate
Formula: C₂₄H₃₄O₉
MW: 466,53 g/mol
Número MDL: MFCD00192118
Núm. CAS: 94108-97-1
EINECS: 302-434-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1050 to 1.1150