1,5-Naftalenodiamina ≥99.5% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,5-naftilenodiamina
D5689-1G D5689-5G
TCIAD5689-1GEA 61 EUR
TCIAD5689-1G TCIAD5689-5G
1,5-Naftalenodiamina ≥99.5% (por GC), purified by sublimation
1,5-Naftalenodiamina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Número MDL: MFCD00004029
Núm. CAS: 2243-62-1
EINECS: 218-817-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C