4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5690-1G D5690-200MG
TCIAD5690-1GEA 147 EUR
TCIAD5690-1G TCIAD5690-200MG
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Formula: C₁₂H₆Cl₂N₂
MW: 249,09 g/mol
Número MDL: MFCD00233882
Núm. CAS: 5394-23-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %