1-Dodecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Dodecyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)amide
D5694-5G D5694-25G
TCIAD5694-5GEA 48 EUR
TCIAD5694-5G TCIAD5694-25G
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥95.0% (by titrimetric analysis)
1-Dodecyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formula: C₁₈H₃₁F₆N₃O₄S₂
Número MDL: MFCD12022372
Núm. CAS: 404001-48-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %