3,7-Dihidro-1,7-dimetil-1H-purina-2,6-diona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D5696-25MG
D5696-100MG
TCIAD5696-25MGEA
82
EUR
TCIAD5696-25MG
TCIAD5696-100MG
3,7-Dihidro-1,7-dimetil-1H-purina-2,6-diona ≥98.0% (by HPLC)
3,7-Dihidro-1,7-dimetil-1H-purina-2,6-diona
Formula:
C₇H₈N₄O₂ |
Número MDL:
MFCD00005727 Núm. CAS: 611-59-6 EINECS: 210-271-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 30.50 to 31.70 % |