2,6-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5697-5G D5697-25G
TCIAD5697-5GEA 54 EUR
TCIAD5697-5G TCIAD5697-25G
2,6-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (por GC)
2,6-Dichloroquinoxaline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00839695
Núm. CAS: 18671-97-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C