[Dimethoxy(methyl)silyl]methyl methacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
D5699-5G D5699-25G
TCIAD5699-5GEA 48 EUR
TCIAD5699-5G TCIAD5699-25G
[Dimethoxy(methyl)silyl]methyl methacrylate ≥90.0% (por GC) estabilizado
[Dimethoxy(methyl)silyl]methyl methacrylate
Formula: C₈H₁₆O₄Si
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07777082
Núm. CAS: 121177-93-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %