6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene, 6,7-Dihydro-4-benzo[b]thiophenone, 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothianaphthene
D5714-1G D5714-5G
TCIAD5714-1GEA 36 EUR
TCIAD5714-1G TCIAD5714-5G
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one ≥95.0% (por GC)
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Formula: C₈H₈OS
MW: 152,211 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005861
Núm. CAS: 13414-95-4
EINECS: 236-510-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %