Dimethyl 2,2'-Oxydiacetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diglycolic acid Dimethyl ester, 2,2'-Oxydiacetic acid Dimethyl ester, Dimethyl Diglycolate
D5721-1G D5721-5G
TCIAD5721-1GEA 77 EUR
TCIAD5721-1G TCIAD5721-5G
Dimethyl 2,2'-Oxydiacetate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl 2,2'-Oxydiacetate
Formula: C₆H₁₀O₅
MW: 162.14 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Número MDL: MFCD01026217
Núm. CAS: 7040-23-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C