Dicyclohexyl-3,4,3',4'-tetracarboxylic Dianhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5723-25G
D5723-5G
TCIAD5723-25GEA
305
EUR
TCIAD5723-25G
TCIAD5723-5G
Dicyclohexyl-3,4,3',4'-tetracarboxylic Dianhydride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Dicyclohexyl-3,4,3',4'-tetracarboxylic Dianhydride
Formula:
C₁₆H₁₈O₆ |
Número MDL:
MFCD23134595 Núm. CAS: 122640-83-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Methanolysis Method) | min. 97.0 % |
Melting point | 206.0 to 210.0 deg-C |