[[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) ≥99.5% (por GC), purified by sublimation
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Pyrromethene 546, 5,5-Difluoro-1,3,7,9,10-pentamethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide, BODIPY 493/503
D5724-200MG D5724-1G
TCIAD5724-200MGEA 57 EUR
TCIAD5724-200MG TCIAD5724-1G
[[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane) ≥99.5% (por GC), purified by sublimation
[[(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]methane](difluoroborane)
Formula: C₁₄H₁₇BF₂N₂
MW: 262,11 g/mol
Pto. de fusión: 257°C
Número MDL: MFCD00467372
Núm. CAS: 121207-31-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.5 %