2,5-Dibromo-3-fluorothiophene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5729-1G
D5729-5G
TCIAD5729-1GEA
141
EUR
TCIAD5729-1G
TCIAD5729-5G
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene ≥98.0% (por GC)
2,5-Dibromo-3-fluorothiophene
Formula:
C₄HBr₂FS Pto. Ebullición: 78°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Núm. CAS:
32431-85-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |