1,2-Di-tert-butoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5736-5G D5736-25G
TCIAD5736-5GEA 120 EUR
TCIAD5736-5G TCIAD5736-25G
1,2-Di-tert-butoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane ≥97.0% (por GC)
1,2-Di-tert-butoxy-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Formula: C₁₂H₃₀O₂Si₂
Pto. Ebullición: 127°C
Densidad: 0,84
Núm. CAS: 78669-53-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %