DMH-1 ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D5737-10MG
D5737-50MG
TCIAD5737-10MGEA
173
EUR
TCIAD5737-10MG
TCIAD5737-50MG
DMH-1 ≥98.0% (by HPLC)
DMH-1
Formula:
C₂₄H₂₀N₄O Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD18384963 Núm. CAS: 1206711-16-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 176.0 to 180.0 deg-C |