(E)-6,6'-Dibromo-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D5738-1G
D5738-5G
TCIAD5738-1GEA
121
EUR
TCIAD5738-1G
TCIAD5738-5G
(E)-6,6'-Dibromo-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
(E)-6,6'-Dibromo-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione
Formula:
C₁₆H₈Br₂N₂O₂ MW: 420,055 g/mol |
Número MDL:
MFCD29917500 Núm. CAS: 1147124-21-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |