2,4-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,4-Dimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde
D5743-100G D5743-25G
TCIAD5743-100GEA 119 EUR
TCIAD5743-100G TCIAD5743-25G
2,4-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde (mixture of isomers)
Formula: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Pto. Ebullición: 189°C
Número MDL: MFCD00221550
Núm. CAS: 68039-49-6
EINECS: 268-264-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %