Dibenzofuran-1-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
D5758-1G
D5758-5G
TCIAD5758-1GEA
73
EUR
TCIAD5758-1G
TCIAD5758-5G
Dibenzofuran-1-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Dibenzofuran-1-boronic acid
Formula:
C₁₂H₉BO₃ |
Número MDL:
MFCD01318978 Núm. CAS: 162607-19-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | 95.0 to 109.0 % |