1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5759-25G
D5759-5G
TCIAD5759-25GEA
240
EUR
TCIAD5759-25G
TCIAD5759-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00085040 Núm. CAS: 5744-59-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |