6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-exylhexyl)isoindigo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-ethylhexyl)-[3,3'-biindolinylidene]-2,2'-dione
D5766-1G D5766-200MG
TCIAD5766-1GEA 239 EUR
TCIAD5766-1G TCIAD5766-200MG
6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-exylhexyl)isoindigo ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
6,6'-Dibromo-1,1'-bis(2-exylhexyl)isoindigo
Formula: C₃₂H₄₀Br₂N₂O₂
MW: 644,49 g/mol
Número MDL: MFCD28125575
Núm. CAS: 1147124-23-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C