4,4'-Di(1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5777-1G
D5777-5G
TCIAD5777-1GEA
137
EUR
TCIAD5777-1G
TCIAD5777-5G
4,4'-Di(1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,4'-Di(1H-imidazol-1-yl)-1,1'-biphenyl
Formula:
C₁₈H₁₄N₄ |
Número MDL:
MFCD23103195 Núm. CAS: 855766-92-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |