2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5789-25G
D5789-5G
TCIAD5789-25GEA
259
EUR
TCIAD5789-25G
TCIAD5789-5G
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 109°C |
Número MDL:
MFCD00011489 Núm. CAS: 7149-92-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |