Sodio 25% (w/w) dispersion in mineral oil, SD Super Fine™

Proveedor: TCI
Peligro

D5792-100G D5792-25G D5792-5G
TCIAD5792-100GEA 186 EUR
TCIAD5792-100G TCIAD5792-25G TCIAD5792-5G
Sodio 25% (w/w) dispersion in mineral oil, SD Super Fine™
Sodio
Formula: Na
MW: 22.99 g/mol
Pto. Ebullición: 881
Pto. de fusión: 97.8
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00085307
Núm. CAS: 7440-23-5
EINECS: 231-132-9
UN: 1391
ADR: 4.3 I
Índice Merck: 14,08570

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light gray to Brown to Black cloudy liquid
Concentration (Neutralization titration) 25.0 to 27.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR