2,5-Dibromoterephthalaldehyde ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromobenzene-1,4-dicarbaldehyde, 2,5-Dibromo-1,4-diformylbenzene, 2,5-Dibromo-1,4-benzenedicarboxaldehyde
D5793-1G D5793-250MG
TCIAD5793-1GEA 166 EUR
TCIAD5793-1G TCIAD5793-250MG
2,5-Dibromoterephthalaldehyde ≥97.0% (por GC)
2,5-Dibromoterephthalaldehyde
Formula: C₈H₄Br₂O₂
Número MDL: MFCD11521314
Núm. CAS: 63525-48-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C