N-[2-(Dimethylamino)ethyl]acrylamide ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-propenamide
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D5794-25G D5794-5G
TCIAD5794-25GEA 462 EUR
TCIAD5794-25G TCIAD5794-5G
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]acrylamide ≥98.0% (by GC, titration analysis) estabilizado
N-[2-(Dimethylamino)ethyl]acrylamide
Formula: C₇H₁₄N₂O
MW: 142.20 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00053694
Núm. CAS: 925-76-8
EINECS: 213-124-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9600 to 0.9700