Fosfonato de di-terc-butilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Di-tert-butyl phosphite
D5814-1G D5814-5G
TCIAD5814-1GEA 22 EUR
TCIAD5814-1G TCIAD5814-5G
Fosfonato de di-terc-butilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fosfonato de di-terc-butilo
Formula: C₈H₁₉O₃P
MW: 194.21 g/mol
Pto. Ebullición: 66°C
Pto. de inflamación: 163°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00995019
Núm. CAS: 13086-84-5
EINECS: 235-996-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %