1,3-Dihidroxiacetona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Dihydroxyacetone
D5818-25G D5818-5G
TCIAD5818-25GEA 43 EUR
TCIAD5818-25G TCIAD5818-5G
1,3-Dihidroxiacetona ≥97.0% (por GC)
1,3-Dihidroxiacetona
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Número MDL: MFCD00004670
Núm. CAS: 96-26-4
EINECS: 202-494-5
Índice Merck: 14,03182
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C