Isotiocianato de 2,6-diisopropilfenilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D5830-1G D5830-5G
TCIAD5830-1GEA 27 EUR
TCIAD5830-1G TCIAD5830-5G
Isotiocianato de 2,6-diisopropilfenilo ≥95.0% (por GC)
Isotiocianato de 2,6-diisopropilfenilo
Formula: C₁₃H₁₇NS
Pto. Ebullición: 145°C
Número MDL: MFCD00041341
Núm. CAS: 25343-70-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %