meso-Erythritol ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
meso-Erythritol, (2R,3S)-rel-Butane-1,2,3,4-tetraol, i-Erythritol
E0021-25G
E0021-500G
E0021-100G
TCIAE0021-25GEA
18
EUR
TCIAE0021-25G
TCIAE0021-500G
TCIAE0021-100G
meso-Erythritol ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
meso-Erythritol
Formula:
C₄H₁₀O₄ |
Número MDL:
MFCD00004710 Núm. CAS: 149-32-6 EINECS: 205-737-3 Índice Merck: 14,03675 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) (CAD) | min. 99.0 area% |
Purity (Iodometric Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 120.0 to 122.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |