Ethyl cellulose, 18-22 mPa.s [5% in Toluene + Ethanol (80:20), 25 °C]
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethylcellulose
E0072-500G E0072-25G
TCIAE0072-500GEA 111 EUR
TCIAE0072-500G TCIAE0072-25G
Ethyl cellulose, 18-22 mPa.s [5% in Toluene + Ethanol (80:20), 25 °C]
Ethyl cellulose
Número MDL: MFCD00131037
Núm. CAS: 9004-57-3
Índice Merck: 14,03781
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Viscosity 18.0 to 22.0 mPa-s (5%, toluene+ethanol 80:20, 25deg-c)