Etilendiamonio sulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1.2-Diaminoethane sulphate
E0082-25G E0082-500G
TCIAE0082-25GEA 16 EUR
TCIAE0082-25G TCIAE0082-500G
Etilendiamonio sulfato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ethylenediammonium sulphate
Formula: C₂H₈N₂
MW: 158,17 g/mol
Número MDL: MFCD00036417
Núm. CAS: 22029-36-3
EINECS: 244-733-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7abc531d38fdaa452fd50306f3a40d400889cf2&vid=a7abc531d38fdaa452fd50306f3a40d400889cf2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency