EDTA ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
E0084-25G E0084-500G
TCIAE0084-25GEA 16 EUR
TCIAE0084-25G TCIAE0084-500G
EDTA ≥98.0% (by titrimetric analysis)
EDTA
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₈
Pto. de fusión: 242°C
Número MDL: MFCD00003541
Núm. CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
Índice Merck: 14,03517
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38d4d94247c54758ab8dcbfcc02068d4d3fc21c3&vid=38d4d94247c54758ab8dcbfcc02068d4d3fc21c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency