Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Sinónimos: Disodium zinc ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Zinc Salt, Ethylenediaminetetraacetic acid zinc disodium salt
E0098-25G E0098-500G
TCIAE0098-25GEA 22 EUR
TCIAE0098-25G TCIAE0098-500G
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt 98,0 Titrimetric
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt
Formula: C₁₀H₁₂N₂Na₂O₈Zn
MW: 399.60 g/mol
Número MDL: MFCD00135187
Núm. CAS: 14025-21-9
EINECS: 237-865-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 15.0 %