1,2-Bis(chloroacetoxy)ethane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0107-500G E0107-25G
TCIAE0107-500GEA 313 EUR
TCIAE0107-500G TCIAE0107-25G
1,2-Bis(chloroacetoxy)ethane ≥98.0% (por GC)
1,2-Bis(chloroacetoxy)ethane
Formula: C₆H₈Cl₂O₄
Pto. Ebullición: 158°C
Número MDL: MFCD00045277
Núm. CAS: 6941-69-1
EINECS: 230-096-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82f34b4c8dc71d97cfc538876059fa0b1de14bdb&vid=82f34b4c8dc71d97cfc538876059fa0b1de14bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency