Ethylene glycolbis(propionitrile)ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethylene Glycol Bis(propionitrile) Ether, 3,3'-(Ethylenedioxy)dipropionitrile, Ethylene Glycol Bis(2-cyanoethyl) Ether, 1,2-Bis(2-cyanoethoxy)ethane, Ethyleneglycolbis(propionitrile)ether
E0108-100G E0108-25G
TCIAE0108-100GEA 283 EUR
TCIAE0108-100G TCIAE0108-25G
Ethylene glycolbis(propionitrile)ether ≥97.0% (por GC)
Ethylene glycolbis(propionitrile)ether
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168.20 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00019871
Núm. CAS: 3386-87-6
EINECS: 222-208-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %