7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0144-25ML E0144-500ML
TCIAE0144-25MLEA 42 EUR
TCIAE0144-25ML TCIAE0144-500ML
7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol ≥98.0% (por GC)
7-Ethyl-2-methyl-4-undecanol
Formula: C₁₄H₃₀O
Número MDL: MFCD00027253
Núm. CAS: 103-20-8
EINECS: 203-088-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %