N-Ethyl-2-naphthylamine hydrobromide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
N-Ethylnaphthalen-2-amine hydrobromide
E0156-25G
E0156-5G
TCIAE0156-25GEA
177
EUR
TCIAE0156-25G
TCIAE0156-5G
N-Ethyl-2-naphthylamine hydrobromide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Ethyl-2-naphthylamine hydrobromide
Formula:
C₁₂H₁₃N.HBr MW: 252.16 g/mol |
Número MDL:
MFCD00060158 Núm. CAS: 381670-27-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in dilute HCl | almost transparency |