Zinc N-Ethyl-N-phenyldithiocarbamate 98,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Ethyl-N-phenyldithiocarbamic Acid Zinc Salt
E0163-25G
E0163-500G
TCIAE0163-25GEA
16
EUR
TCIAE0163-25G
TCIAE0163-500G
Zinc N-Ethyl-N-phenyldithiocarbamate 98,0 Titrimetric
Zinc-N-ethyl-N-phenyldithiocarbamate
Formula:
C₉H₁₁NS₂ MW: 457.99 g/mol |
Número MDL:
MFCD00059686 Núm. CAS: 14634-93-6 EINECS: 238-677-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 198.0 to 214.0 deg-C |