N-Ethyl-p-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
E0179-25ML E0179-100ML
TCIAE0179-25MLEA 68 EUR
TCIAE0179-25ML TCIAE0179-100ML
N-Ethyl-p-toluidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-Ethyl-p-toluidine
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 222°C
Pto. de inflamación: 89°C
Número MDL: MFCD00035793
Núm. CAS: 622-57-1
EINECS: 210-742-9
UN: 2754
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %