Etil vinil éter ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con hidróxido de potasio
E0193-25ML
E0193-500ML
E0193-100ML
TCIAE0193-25MLEA
17
EUR
TCIAE0193-25ML
TCIAE0193-500ML
TCIAE0193-100ML
Etil vinil éter ≥98.0% (por GC) estabilizado
Etil vinil éter
Formula:
C₄H₈O MW: 72.11 g/mol Pto. Ebullición: 36°C Pto. de fusión: –115°C Pto. de inflamación: –45°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009248 Núm. CAS: 109-92-2 EINECS: 203-718-4 UN: 1302 ADR: 3 I |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...